Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromobenzo[b]thiophène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzothiophene

OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophène 98%
5-Bromobenzo[b]thiophène


Formule: C₈H₅BrS
MW: 213,1 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C/10mmHg
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03069318
Numéro CAS: 4923-87-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité