Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR23418-5G
APOSOR23418-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR23418-5G
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone


Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000201
Numéro CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité