Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)phosphine
OR23446-5G
APOSOR23446-5GEA 115 EUR InStock
APOSOR23446-5G
Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphine
Bis(4-methoxyphenyl)phenylphosphine
Formule: C₂₀H₁₉O₂P
MW: 322,34 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048993
Numéro CAS: 14180-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité