N-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23493-1G
APOSOR23493-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR23493-1G
N-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
N-(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
Formule: C₅H₉ClN₄S
MW: 192,67 g/mol
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053024
Numéro CAS: 100599-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité