Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium

Fournisseur: Apollo Scientific

OR2350-25G
APOSOR2350-25GEA 62.6 EUR InStock
APOSOR2350-25G
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium
N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine sel d'ammonium


Formule: C₆H₉N₃O₂
Point de fusion: 154 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078422
Numéro CAS: 135-20-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité