3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-2-{[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]carbamoyl}quinazoline, 2-({[(3-Amino-3,4-dihydro-4-oxoquinazolin-2-yl)carbonyl]amino}methyl)furan
OR23565-250MG
APOSOR23565-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR23565-250MG
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
3-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-N-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]quinazoline-2-carboxamide
Formule: C₁₄H₁₆N₄O₃
MW: 288,302 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566065
Numéro CAS: 646497-34-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité