Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2,6-diméthoxybenzylique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
Alcool 2,6-diméthoxybenzylique
Alcool 2,6-diméthoxybenzylique


Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016862
Numéro CAS: 16700-55-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité