Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyanomethylpiperidine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Piperidin-1-yl)acetonitrile, Piperidinoacetonitrile

OR23641-1G
APOSOR23641-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23641-1G
1-Cyanomethylpiperidine
1-Cyanomethylpiperidine


Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 204…208 °C
Point de fusion: 18…19 °C
Densité: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023733
Numéro CAS: 3010-03-5
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité