Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23649-1G
APOSOR23649-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR23649-1G
Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Point d'ébullition: 117…118 °C/15mmHg
Densité: 1.265 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052549
Numéro CAS: 18212-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité