2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23724-5G
APOSOR23724-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR23724-5G
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène 97%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophène
Formule: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331,94 g/mol
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015537
Numéro CAS: 52431-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité