2-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR23766-250MG
APOSOR23766-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR23766-250MG
2-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]ethanol
2-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]ethanol
Formule: C₇H₈N₂O₄
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052642
Numéro CAS: 143071-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité