Methyl piperazine-2-carboxylate, N1-CBZ protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzyl 2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate, Piperazine-2-carboxylic acid methyl ester, N1-CBZ protected
OR2391-250MG
APOSOR2391-250MGEA 92.8 EUR InStock
APOSOR2391-250MG
Methyl piperazine-2-carboxylate, N1-CBZ protected 97%
Methyl piperazine-2-carboxylate, N1-CBZ protected
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₄
MW: 278.304 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115344
Numéro CAS: 126937-43-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité