4,4'-Dichlorobenzhydrol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2394-25G
APOSOR2394-25GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorobenzhydrol
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O
MW: 253,13 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000629
Numéro CAS: 90-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité