4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24033-1G
APOSOR24033-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24033-1G
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052928
Numéro CAS: 54916-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité