N-(Cyanoacétyl)morpholine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Morpholino-3-oxopropanenitrile, 3-(Morpholin-4-yl)-3-oxopropanenitrile
OR24065-1G
APOSOR24065-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24065-1G
N-(Cyanoacétyl)morpholine 98%
N-(Cyanoacétyl)morpholine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023353
Numéro CAS: 15029-32-0
EINECS: 239-112-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité