2,5-Dichlorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24097-5G
APOSOR24097-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR24097-5G
2,5-Dichlorobenzonitrile 98%
2,5-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019741
Numéro CAS: 21663-61-6
EINECS: 244-518-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité