Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclopropylcétone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR24134-25ML
APOSOR24134-25MLEA 109 EUR InStock
APOSOR24134-25ML
Dicyclopropylcétone 95%
Dicyclopropylcétone


Formule: C₇H₁₀O
Point d'ébullition: 160…162 °C
Densité: 0.968 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001276
Numéro CAS: 1121-37-5
EINECS: 214-331-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité