2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR24163-250MG
APOSOR24163-250MGEA 141 EUR InStock
APOSOR24163-250MG
2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide 98+%
2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Formule: C₁₂H₈ClN₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00121849
Numéro CAS: 313516-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité