5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR24171-1G
APOSOR24171-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24171-1G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₁ClN₂O
MW: 158,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052538
Numéro CAS: 27006-76-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité