Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR24192-1G
APOSOR24192-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24192-1G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169,18 g/mol
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051652
Numéro CAS: 31037-02-2
EINECS: 31037-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité