(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR24205-25G
APOSOR24205-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR24205-25G
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol 95+%
(±)-1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 102…104 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001739
Numéro CAS: 529-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité