3-Nitropyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24208-25G
APOSOR24208-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24208-25G
3-Nitropyrazole
3-Nitropyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238787
Numéro CAS: 26621-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité