Ethyl 1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-pyrrole, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole
OR24264-250MG
APOSOR24264-250MGEA 128 EUR InStock
APOSOR24264-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂
MW: 219,24 g/mol
Point de fusion: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052539
Numéro CAS: 175137-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité