2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24302-100MG
APOSOR24302-100MGEA 29 EUR InStock
APOSOR24302-100MG
2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophene
2-Acetyl-3-amino-5-tert-butylthiophene
Formule: C₁₀H₁₅NOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068131
Numéro CAS: 175137-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité