1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2448-1G
APOSOR2448-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2448-1G
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈I₂O₂
MW: 389,9569 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00461369
Numéro CAS: 51560-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité