Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-(Chlorométhyl)anthracene 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR24592-25G
APOSOR24592-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR24592-25G
9-(Chlorométhyl)anthracene 97%
9-(Chlorométhyl)anthracene


Formule: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226,71 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001263
Numéro CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité