Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24665-1G
APOSOR24665-1GEA 230 EUR InStock
APOSOR24665-1G
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 95%
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 148…152 °C (1 mm Hg)
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216476
Numéro CAS: 84851-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité