Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran

OR24692-250MG
APOSOR24692-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR24692-250MG
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran


Formule: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,1075 g/mol
Point d'ébullition: 64.5 °C/0.8mmHg
Densité: 1.317 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058593
Numéro CAS: 33821-94-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité