Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
OR24814-25G
APOSOR24814-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR24814-25G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009190
Numéro CAS: 4046-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité