2-Phénylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24904-100G
APOSOR24904-100GEA 129 EUR InStock
APOSOR24904-100G
2-Phénylpyridine 98%
2-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 268…270 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 1.086 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006280
Numéro CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité