(2,3-Diméthylphényl)méthanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR24912-5G
APOSOR24912-5GEA 93.1 EUR InStock
APOSOR24912-5G
(2,3-Diméthylphényl)méthanol 95+%
(2,3-Diméthylphényl)méthanol
Formule: C₉H₁₂O
Point d'ébullition: 128…131 °C/13mmHg
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046742
Numéro CAS: 13651-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité