Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Cyclopentanedione

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopentane-1,3-dione

OR24952-5G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR24952-5G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione


Formule: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001405
Numéro CAS: 3859-41-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité