5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25051-1G
APOSOR25051-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR25051-1G
5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₅BrO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 162848-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité