Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylsulphonylacetonitrile

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methanesulphonylacetonitrile, Cyanomethylsulphonylmethane, 2-(Methylsulphonyl)acetonitrile

OR25157-1G
APOSOR25157-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR25157-1G
Methylsulphonylacetonitrile
Methylsulphonylacetonitrile


Formule: C₃H₅NO₂S
MW: 119,14 g/mol
Point de fusion: 81…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014743
Numéro CAS: 2274-42-2
EINECS: 218-888-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité