Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25165-1G
APOSOR25165-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR25165-1G
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₄S₂
MW: 235,281 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067932
Numéro CAS: 175201-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité