Ethyl 2-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25189-50MG
APOSOR25189-50MGEA 102 EUR InStock
APOSOR25189-50MG
Ethyl 2-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 2-methyl-7-oxo-4,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃
MW: 221,213 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067951
Numéro CAS: 99056-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité