Ethyl 1,3-dimethyl-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 4-{[1,3-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl]oxy}anisole
OR25206-250MG
APOSOR25206-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR25206-250MG
Ethyl 1,3-dimethyl-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Ethyl 1,3-dimethyl-4-(4-methoxyphenoxy)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Formule: C₁₈H₁₉N₃O₄
MW: 341,361 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067964
Numéro CAS: 174842-34-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité