6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25283-1G
APOSOR25283-1GEA 157 EUR InStock
APOSOR25283-1G
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Formule: C₁₂H₁₃NOS₂
MW: 251,368 g/mol
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084980
Numéro CAS: 175202-50-3
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité