Methyl 2-[(3-amino-3-thioxopropyl)thio]acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25440-1G
APOSOR25440-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR25440-1G
Methyl 2-[(3-amino-3-thioxopropyl)thio]acetate
Methyl 2-[(3-amino-3-thioxopropyl)thio]acetate
Formule: C₆H₁₁NO₂S₂
MW: 193,287 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052045
Numéro CAS: 175202-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité