1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2,4-dioxo-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 2,4-Dioxo-1-(prop-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
OR25579-1G
APOSOR25579-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR25579-1G
1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
1-Isopropyluracil-5-carbonitrile
Formule: C₈H₉N₃O₂
MW: 179,176 g/mol
Point de fusion: 265…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203975
Numéro CAS: 57712-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité