2-Bromo-5-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2559-5G
APOSOR2559-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2559-5G
2-Bromo-5-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde 95%
2-Bromo-5-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 95…102 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00195552
Numéro CAS: 2973-59-3
EINECS: 426-540-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité