5-Bromo-2-furoate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25651-25G
APOSOR25651-25GEA 81.5 EUR InStock
APOSOR25651-25G
5-Bromo-2-furoate de méthyle 97%
5-Bromo-2-furoate de méthyle
Formule: C₆H₅BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092313
Numéro CAS: 2527-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité