3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Apremilast Impurity 28
OR25717-1G
APOSOR25717-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR25717-1G
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C/9.8mmHg
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010128
Numéro CAS: 1131-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité