2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromoindole-3-ethanol, 2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethanol, 5-Bromo-3-(2-hydroxyethyl)indole
OR2573-250MG
APOSOR2573-250MGEA 33.5 EUR InStock
APOSOR2573-250MG
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,11 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130167
Numéro CAS: 32774-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité