4-Chloro-N-ethyl-6-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1-phenyl-1H-indole, {3-[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1H-indol-1-yl}benzene
OR25770-10MG
APOSOR25770-10MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR25770-10MG
4-Chloro-N-ethyl-6-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Chloro-N-ethyl-6-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₁₉H₁₆ClN₅
MW: 349,817 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00123281
Numéro CAS: 500587-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité