Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR25776-1KG
APOSOR25776-1KGEA 288 EUR InStock
APOSOR25776-1KG
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium 99%
(Methyl)triphenylphosphonium bromide


Formule: C₁₉H₁₈BrP
Point de fusion: 230…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011804
Numéro CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité