Diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25781-500MG
APOSOR25781-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR25781-500MG
Diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Formule: C₉H₁₁NO₅
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026853
Numéro CAS: 134541-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité