ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25943-1G
APOSOR25943-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR25943-1G
ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂S₂
MW: 318,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407345
Numéro CAS: 423768-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité