4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzo[d]isoxazol-3-amine, 3-Amino-4-methoxy-1,2-benzisoxazole
OR25957-250MG
APOSOR25957-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR25957-250MG
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine
4-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-amine
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,160 g/mol
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407354
Numéro CAS: 177995-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité