4-Methylthiazole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2596-1G
APOSOR2596-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR2596-1G
4-Methylthiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07377486
Numéro CAS: 14542-16-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité